Drukuj
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1752-25G PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA 905 PLN
APOSPC1752-25G APOSPC1752-5G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Formuła: C₁₀H₁₃BF₃K
Temp. topnienia: >230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659940
Numer CAS: 423118-47-2