Drukuj
3-Bromo-4-fluorobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G PC1748-5G PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA 501 PLN
APOSPC1748-25G APOSPC1748-5G APOSPC1748-100G
3-Bromo-4-fluorobenzoesan metylu 98%
3-Bromo-4-fluorobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.04 g/mol
Temp. topnienia: 26…28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972915
Numer CAS: 82702-31-6