Drukuj
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
PC1747-25G PC1747-5G PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA 574 PLN
APOSPC1747-25G APOSPC1747-5G APOSPC1747-100G
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…78 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06204026
Numer CAS: 653-92-9