Drukuj
2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-3-anisaldehyde
PC1746-25G PC1746-5G PC1746-1G PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA 1050 PLN
APOSPC1746-25G APOSPC1746-5G APOSPC1746-1G APOSPC1746-10G
2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
2-Fluoro-m-anisaldehyde
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 114 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411962
Numer CAS: 103438-88-6