Drukuj
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 110 PLN
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Temp. topnienia: 98…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632196
Numer CAS: 50594-78-0