Drukuj
4,5-Difluorooxindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Difluoroindolin-2-one
PC1739-1G PC1739-500MG
APOSPC1739-1GEA 1780 PLN
APOSPC1739-1G APOSPC1739-500MG
4,5-Difluorooxindole 97%
4,5-Difluorooxindole
Formuła: C₈H₅F₂NO
Temp. topnienia: 194…198 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04112481
Numer CAS: 850429-64-0