Drukuj
7-Fluorooxindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Fluoroindolin-2-one
PC1738-250MG PC1738-5G
APOSPC1738-250MGEA 0 PLN
APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G
7-Fluorooxindole 98%
7-Fluorooxindole
Formuła: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Temp. topnienia: 192…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179608
Numer CAS: 71294-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 676-237-4