Drukuj
5-Fluorooksindol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
PC1735-5G PC1735-25G PC1735-100G
APOSPC1735-5GEA 110 PLN
APOSPC1735-5G APOSPC1735-25G APOSPC1735-100G
5-Fluorooksindol 98%
5-Fluorooksindol
Formuła: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Temp. topnienia: 142…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179598
Numer CAS: 56341-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 446-540-4