Drukuj
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1723-100G PC1723-25G PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA 7430 PLN
APOSPC1723-100G APOSPC1723-25G APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₃KO
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115769
Numer CAS: 850623-74-4