Drukuj
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 336 PLN
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₅BF₃KO
Temp. topnienia: 220…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093979
Numer CAS: 192863-39-1