Drukuj
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1721-1G PC1721-5G
APOSPC1721-1GEA 760 PLN
APOSPC1721-1G APOSPC1721-5G
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate
Formuła: C₁₄H₁₃BF₃KO
Temp. topnienia: 196…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115740
Numer CAS: 850623-43-7