Drukuj
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dibromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobutane
PC1719-25G PC1719-5G
APOSPC1719-25GEA 307 PLN
APOSPC1719-25G APOSPC1719-5G
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formuła: C₄H₄Br₂ClF₃
Temp. Wrzenia: 70…75 °C/26mmHg
Gęstość: 2,035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017985
Numer CAS: 378-13-2