Drukuj
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1717L-25G PC1717L-100G
APOSPC1717L-25GEA 174 PLN
APOSPC1717L-25G APOSPC1717L-100G
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzen
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzen
Formuła: C₆H₂Br₂ClF
Temp. topnienia: 84…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061122
Numer CAS: 179897-90-6