Drukuj
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, 1-Amino-3-chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
PC1717-100G PC1717-25G PC1717-5G
APOSPC1717-100GEA 3120 PLN
APOSPC1717-100G APOSPC1717-25G APOSPC1717-5G
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline
Formuła: C₆H₃Br₂ClFN
MW: 303.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 302
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042199
Numer CAS: 175135-09-8