Drukuj
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
PC1716-100G PC1716-25G
APOSPC1716-100GEA 2810 PLN
APOSPC1716-100G APOSPC1716-25G
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210.59 g/mol
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042198
Numer CAS: 132915-80-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III