Drukuj
2-Chloro-5-trifluorometylobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC1714-100G PC1714-25G PC1714-5G
APOSPC1714-100GEA 559 PLN
APOSPC1714-100G APOSPC1714-25G APOSPC1714-5G
2-Chloro-5-trifluorometylobenzonitryl 98%
2-Chloro-5-trifluorometylobenzonitryl
Formuła: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Temp. Wrzenia: 210…212 °C
Temp. topnienia: 36…42 °C
Gęstość: 1.481 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019742
Numer CAS: 328-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-338-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III