Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC1713-100G PC1713-25G PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA 952 PLN
APOSPC1713-100G APOSPC1713-25G APOSPC1713-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃ClF₃N
Temp. Wrzenia: 192…193 °C
Gęstość: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084939
Numer CAS: 1813-33-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III