Drukuj
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 3490 PLN
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formuła: C₁₃H₁₁BF₃KO
Temp. topnienia: 200…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115742
Numer CAS: 850623-44-8