Drukuj
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1709-1G PC1709-25G PC1709-5G
APOSPC1709-1GEA 466 PLN
APOSPC1709-1G APOSPC1709-25G APOSPC1709-5G
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formuła: C₈H₆BF₃KNO₄
Temp. topnienia: 280…284 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115749
Numer CAS: 850623-56-2