Drukuj
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1707-1G PC1707-5G
APOSPC1707-1GEA 627 PLN
APOSPC1707-1G APOSPC1707-5G
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formuła: C₁₀H₁₃BF₃KO
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115755
Numer CAS: 850623-61-9