Drukuj
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1705-1G PC1705-25G PC1705-5G
APOSPC1705-1GEA 760 PLN
APOSPC1705-1G APOSPC1705-25G APOSPC1705-5G
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate
Formuła: C₁₀H₁₃BF₃K
Temp. topnienia: 290…298 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115761
Numer CAS: 850623-66-4