Drukuj
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1702-1G PC1702-500MG
APOSPC1702-1GEA 981 PLN
APOSPC1702-1G APOSPC1702-500MG
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide
Formuła: C₈H₆Cl₂FNO
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084938
Numer CAS: 96980-64-2