Drukuj
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potassium (2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (2,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 261 PLN
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Formuła: C₆H₃BCl₂F₃K
MW: 252.9 g/mol
Temp. topnienia: 98…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115745
Numer CAS: 192863-38-0