Drukuj
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potassium trifluoro(2-(methylthio)phenyl)borate, Potassium(2-Methylsulphonylphenyl)trifluoroboroate
PC1699-100G PC1699-25G PC1699-5G
APOSPC1699-100GEA 3930 PLN
APOSPC1699-100G APOSPC1699-25G APOSPC1699-5G
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₇BF₃KS
MW: 230.10 g/mol
Temp. topnienia: 274…276 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115773
Numer CAS: 850623-77-7