Drukuj
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 3930 PLN
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₄BF₃KNO₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115772
Numer CAS: 850623-76-6