Drukuj
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1692-1G PC1692-25G PC1692-5G PC1692-100G
APOSPC1692-1GEA 73.1 PLN
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G APOSPC1692-100G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₃ClFNO
MW: 219.55 g/mol
Temp. topnienia: 146…153 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115725
Numer CAS: 35112-05-1