Drukuj
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 124 PLN
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₃F₂NO₄
Temp. topnienia: 92…96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00119291
Numer CAS: 83141-10-0