Drukuj
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
PC1690-100G PC1690-1KG PC1690-500G PC1690-2.5KG PC1690-5KG PC1690-10KG
APOSPC1690-100GEA 110 PLN
APOSPC1690-100G APOSPC1690-1KG APOSPC1690-500G APOSPC1690-2.5KG APOSPC1690-5KG APOSPC1690-10KG
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluen 99%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluen
Formuła: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 152 °C
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1.379 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000561
Numer CAS: 88-16-4
Jednostka: 2234
ADR: 3 III