Drukuj
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-N-(4-fluorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1688F-100G PC1688F-25G PC1688F-5G
APOSPC1688F-100GEA 957 PLN
APOSPC1688F-100G APOSPC1688F-25G APOSPC1688F-5G
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Formuła: C₈H₇ClFNO
Temp. topnienia: 131…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015730
Numer CAS: 351-04-2