Drukuj
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 363 PLN
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
3-Bromo-2-fluoroanisole
Formuła: C₇H₆BrFO
MW: 205.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 207 °C
Gęstość: 1.531 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93.4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780183
Numer CAS: 295376-21-5