Drukuj
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzene
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 385 PLN
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
3-Bromo-2-fluorophenol
Formuła: C₆H₄BrFO
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09864673
Numer CAS: 156682-53-0