Drukuj
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1686-5G PC1686-1G PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA 313 PLN
APOSPC1686-5G APOSPC1686-1G APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formuła: C₈H₆ClF₂NO
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077473
Numer CAS: 96980-65-3