Drukuj
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1682-1G PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA 667 PLN
APOSPC1682-1G APOSPC1682-5G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Formuła: C₁₃H₁₅BFNO₄
Temp. topnienia: 130…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04114581
Numer CAS: 352359-23-0