Drukuj
Trifluorek ceru, anhydrous 99,5%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
PC1680-250G PC1680-100G PC1680-1KG
APOSPC1680-250GEA 2040 PLN
APOSPC1680-250G APOSPC1680-100G APOSPC1680-1KG
Trifluorek ceru, anhydrous 99,5%
Trifluorek ceru
Formuła: CeF₃
Temp. Wrzenia: 2300 °C
Temp. topnienia: 1640 °C
Gęstość: 6,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010932
Numer CAS: 7758-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-841-3