Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1675-1G PC1675-5G PC1675-10G
APOSPC1675-1GEA 160 PLN
APOSPC1675-1G APOSPC1675-5G APOSPC1675-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BClF₃O₂
Temp. topnienia: 206…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788417
Numer CAS: 847756-88-1