Drukuj
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 1210 PLN
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 70…72 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 44…49 °C
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039244
Numer CAS: 704884-74-2