Drukuj
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
PC1648M-25G PC1648M-100G PC1648M-5G
APOSPC1648M-25GEA 464 PLN
APOSPC1648M-25G APOSPC1648M-100G APOSPC1648M-5G
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Calcium trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₂CaF₆O₆S₂
Temp. topnienia: 350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143911
Numer CAS: 55120-75-7