Drukuj
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
PC1639-100G PC1639-25G PC1639-5G
APOSPC1639-100GEA 1140 PLN
APOSPC1639-100G APOSPC1639-25G APOSPC1639-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179483
Numer CAS: 78495-63-3