Drukuj
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid
PC1637-1G PC1637-5G
APOSPC1637-1GEA 110 PLN
APOSPC1637-1G APOSPC1637-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BFNO₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095130
Numer CAS: 214210-21-6