Drukuj
Kwas 2-chloro-4-fluorofenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1636-25G PC1636-5G
APOSPC1636-25GEA 421 PLN
APOSPC1636-25G APOSPC1636-5G
Kwas 2-chloro-4-fluorofenyloboronowy 98%
Kwas 2-chloro-4-fluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₅BClFO₂
Temp. topnienia: 220…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02684295
Numer CAS: 313545-72-1