Drukuj
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(5-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1635-25G PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA 1510 PLN
APOSPC1635-25G APOSPC1635-5G
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Temp. topnienia: 182…188 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664225
Numer CAS: 352535-83-2