Drukuj
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 110 PLN
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06656272
Numer CAS: 444666-39-1