Drukuj
Kwas 4-chloro-2-fluorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1629-25G PC1629-5G
APOSPC1629-25GEA 580 PLN
APOSPC1629-25G APOSPC1629-5G
Kwas 4-chloro-2-fluorofenyloboronowy 97%
Kwas 4-chloro-2-fluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₅BClFO₂
Temp. topnienia: 246…250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02684293
Numer CAS: 160591-91-3