Drukuj
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
PC1628-1G PC1628-5G PC1628-10G
APOSPC1628-1GEA 226 PLN
APOSPC1628-1G APOSPC1628-5G APOSPC1628-10G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formuła: C₅H₅BFNO₂
MW: 155.92 g/mol
Temp. topnienia: 252…256 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659838
Numer CAS: 182344-14-5