Drukuj
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 334 PLN
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formuła: C₆H₆BFO₃
MW: 155.92 g/mol
Temp. topnienia: 160…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095357
Numer CAS: 259209-20-6