Drukuj
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 708 PLN
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formuła: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183.97 g/mol
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363779
Numer CAS: 850589-53-6