Drukuj
2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1623-100G PC1623-25G PC1623-5G
APOSPC1623-100GEA 1480 PLN
APOSPC1623-100G APOSPC1623-25G APOSPC1623-5G
2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Chloro-4-fluoroanisole
Formuła: C₇H₆ClFO
Temp. Wrzenia: 197…200 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672965
Numer CAS: 2267-25-6