Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1622-1G PC1622-5G
APOSPC1622-1GEA 110 PLN
APOSPC1622-1G APOSPC1622-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Temp. topnienia: 104…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03701538
Numer CAS: 352535-96-7