Drukuj
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
PC1621-25G PC1621-5G PC1621-100G
APOSPC1621-25GEA 2000 PLN
APOSPC1621-25G APOSPC1621-5G APOSPC1621-100G
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Temp. topnienia: 168…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363780
Numer CAS: 609807-25-2