Drukuj
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
PC1618-1G PC1618-5G PC1618-25G
APOSPC1618-1GEA 110 PLN
APOSPC1618-1G APOSPC1618-5G APOSPC1618-25G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₅BClFO₂
Temp. topnienia: 272…276 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06801741
Numer CAS: 328956-61-2